Imprimer
3-Bromo-5-methylbenzyl alcohol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (3-Bromo-5-methylphenyl)methanol, 3-Bromo-5-methylbenzyl Alcohol
OR400195-1G OR400195-250MG OR400195-5G
APOSOR400195-1GEA 63.8 EUR
APOSOR400195-1G APOSOR400195-250MG APOSOR400195-5G
3-Bromo-5-methylbenzyl alcohol
3-Bromo-5-methylbenzyl alcohol
Formule: C₈H₉BrO
Poids moléculaire: 201.06 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18204791
Numéro CAS: 648439-19-4