2-Chloro-5-iodobenzyl alcohol
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₇H₆ClIO Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD18072886 Numéro CAS: 1035155-69-1 |