4-Iodo-5-methyl-2-nitroaniline
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
2-Amino-5-iodo-4-methylnitrobenzene, 5-Amino-2-iodo-4-nitrotoluene, 4-Iodo-6-nitro-m-toluidine
Formule:
C₇H₇IN₂O₂ Point de fusion: 166…169 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD27949584 Numéro CAS: 335349-58-1 |