Imprimer
2-(Bromomethyl)phenyl acetate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR400175-1G OR400175-500MG OR400175-5G
APOSOR400175-1GEA 319 EUR
APOSOR400175-1G APOSOR400175-500MG APOSOR400175-5G
2-(Bromomethyl)phenyl acetate
2-(Bromomethyl)phenyl acetate
Formule: C₉H₉BrO₂
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD20487652
Numéro CAS: 704-65-4
UN: 3265
ADR: 8,III