Imprimer
2-Chloro-6-methoxyaniline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR400164-1G OR400164-5G
APOSOR400164-1GEA 55.1 EUR
APOSOR400164-1G APOSOR400164-5G
2-Chloro-6-methoxyaniline
2-Chloro-6-methoxyaniline
Formule: C₇H₈ClNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14455911
Numéro CAS: 158966-62-2