Imprimer
3-Chloro-2-nitroanisole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR400163-1G OR400163-5G
APOSOR400163-1GEA 0 EUR
APOSOR400163-1G APOSOR400163-5G
3-Chloro-2-nitroanisole
3-Chloro-2-nitroanisole
Formule: C₇H₆ClNO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14455916
Numéro CAS: 5472-99-1