Imprimer
2-Iodo-6-methoxybenzonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR400161-1G OR400161-250MG OR400161-5G
APOSOR400161-1GEA 139 EUR
APOSOR400161-1G APOSOR400161-250MG APOSOR400161-5G
2-Iodo-6-methoxybenzonitrile
2-Iodo-6-methoxybenzonitrile
Formule: C₈H₆INO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18905184
Numéro CAS: 66195-38-8