Imprimer
4-Iodo-3-nitrobenzonitrile 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR400133-10G OR400133-1G OR400133-5G
APOSOR400133-10GEA 202 EUR
APOSOR400133-10G APOSOR400133-1G APOSOR400133-5G
4-Iodo-3-nitrobenzonitrile 95%
4-Iodo-3-nitrobenzonitrile
Formule: C₇H₃IN₂O₂
Poids moléculaire: 274.015 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07783655
Numéro CAS: 101420-79-5