Imprimer
2-Iodophenacyl bromide 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR400132-1G OR400132-250MG OR400132-5G
APOSOR400132-1GEA 511 EUR
APOSOR400132-1G APOSOR400132-250MG APOSOR400132-5G
2-Iodophenacyl bromide 95%
2-Iodophenacyl bromide
Formule: C₈H₆BrIO
Poids moléculaire: 324.941 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13194409
Numéro CAS: 113258-84-7