Imprimer
Methyl 2-bromo-6-iodobenzoate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR400123-10G OR400123-1G OR400123-5G
APOSOR400123-10GEA 462 EUR
APOSOR400123-10G APOSOR400123-1G APOSOR400123-5G
Methyl 2-bromo-6-iodobenzoate 95%
Methyl 2-bromo-6-iodobenzoate
Formule: C₈H₆BrIO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11870176
Numéro CAS: 1261840-81-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III