Imprimer
2-Bromo-6-iodobenzyl bromide 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR400121-250MG OR400121-1G OR400121-5G
APOSOR400121-250MGEA 21.9 EUR
APOSOR400121-250MG APOSOR400121-1G APOSOR400121-5G
2-Bromo-6-iodobenzyl bromide 95+%
2-Bromo-6-iodobenzyl bromide
Formule: C₇H₅Br₂I
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18391668
Numéro CAS: 1261498-12-7
UN: 3261
ADR: 8,III