Imprimer
5,7-Dichlorobenzo[b]furan-3(2H)-one 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR40012-1G OR40012-250MG
APOSOR40012-1GEA 0 EUR
APOSOR40012-1G APOSOR40012-250MG
5,7-Dichlorobenzo[b]furan-3(2H)-one 97%
5,7-Dichlorobenzo[b]furan-3(2H)-one
Formule: C₈H₄Cl₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08544411
Numéro CAS: 74815-20-6