Imprimer
2-Bromo-6-iodobenzaldehyde 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR400117-250MG OR400117-1G OR400117-5G
APOSOR400117-250MGEA 200 EUR
APOSOR400117-250MG APOSOR400117-1G APOSOR400117-5G
2-Bromo-6-iodobenzaldehyde 95+%
2-Bromo-6-iodobenzaldehyde
Formule: C₇H₄BrIO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11520408
Numéro CAS: 1261497-91-9