Imprimer
2-Bromo-3-chlorobenzyl bromide 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2-Bromo-1-(bromomethyl)-3-chlorobenzene
OR400096-1G OR400096-5G OR400096-250MG
APOSOR400096-1GEA 174 EUR
APOSOR400096-1G APOSOR400096-5G APOSOR400096-250MG
2-Bromo-3-chlorobenzyl bromide 98%
2-Bromo-3-chlorobenzyl bromide
Formule: C₇H₅Br₂Cl
Point de fusion: 32,9…33.4 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18390316
Numéro CAS: 220453-60-1
UN: 3261
ADR: 8,III