Imprimer
Methyl 2-bromo-3-methoxybenzoate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR400093-1G OR400093-250MG OR400093-5G
APOSOR400093-1GEA 290 EUR
APOSOR400093-1G APOSOR400093-250MG APOSOR400093-5G
Methyl 2-bromo-3-methoxybenzoate
Methyl 2-bromo-3-methoxybenzoate
Formule: C₉H₉BrO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14697991
Numéro CAS: 59453-47-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III