Imprimer
2-Bromo-3-methoxybenzyl bromide 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR400092-1G OR400092-250MG
APOSOR400092-1GEA 783 EUR
APOSOR400092-1G APOSOR400092-250MG
2-Bromo-3-methoxybenzyl bromide 95%
2-Bromo-3-methoxybenzyl bromide
Formule: C₈H₈Br₂O
Point de fusion: 60…61 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18390184
Numéro CAS: 128828-86-4
UN: 3261
ADR: 8,III