Imprimer
3-Bromo-2-iodophenol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR400091-1G OR400091-250MG
APOSOR400091-1GEA 58 EUR
APOSOR400091-1G APOSOR400091-250MG
3-Bromo-2-iodophenol
3-Bromo-2-iodophenol
Formule: C₆H₄BrIO
Poids moléculaire: 298.904 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08166320
Numéro CAS: 855836-52-1