Imprimer
Methyl 2-bromo-5-hydroxybenzoate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Methyl 2-bromo-5-hydroxybenzenecarboxylate
OR400090-1G OR400090-5G OR400090-25G
APOSOR400090-1GEA 109 EUR
APOSOR400090-1G APOSOR400090-5G APOSOR400090-25G
Methyl 2-bromo-5-hydroxybenzoate
Methyl 2-bromo-5-hydroxybenzoate
Formule: C₈H₇BrO₃
Point de fusion: 96…98 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10566797
Numéro CAS: 154607-00-8