2-Bromo-6-iodoaniline
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₆H₅BrIN Poids moléculaire: 297.919 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD18391615 Numéro CAS: 84483-27-2 |