Imprimer

2-Bromo-3-methoxybenzyl alcohol

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Attention

OR400088-1G OR400088-250MG
APOSOR400088-1GEA 308 EUR
APOSOR400088-1G APOSOR400088-250MG
2-Bromo-3-methoxybenzyl alcohol
2-Bromo-3-methoxybenzyl alcohol
Formule: C₈H₉BrO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18391884
Numéro CAS: 199436-55-0

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR