4-Bromo-3-iodobenzyl bromide
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₇H₅Br₂I Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD18391673 Numéro CAS: 1261448-45-6 UN: 3261 ADR: 8,III |