Imprimer
2-Bromo-3-methoxybenzoic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR400074-1G OR400074-5G
APOSOR400074-1GEA 36.4 EUR
APOSOR400074-1G APOSOR400074-5G
2-Bromo-3-methoxybenzoic acid
2-Bromo-3-methoxybenzoic acid
Formule: C₈H₇BrO₃
Point de fusion: 153…158 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11848447
Numéro CAS: 88377-29-1