Imprimer
4-Bromo-3-iodobenzoic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR400071-1G OR400071-25G OR400071-5G
APOSOR400071-1GEA 21.9 EUR
APOSOR400071-1G APOSOR400071-25G APOSOR400071-5G
4-Bromo-3-iodobenzoic acid
4-Bromo-3-iodobenzoic acid
Formule: C₇H₄BrIO₂
Point de fusion: 243…245 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12406813
Numéro CAS: 42860-06-0