Imprimer
2-Bromo-4-nitrobenzaldehyde
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR400069-1G OR400069-250MG OR400069-5G
APOSOR400069-1GEA 65.4 EUR
APOSOR400069-1G APOSOR400069-250MG APOSOR400069-5G
2-Bromo-4-nitrobenzaldehyde
2-Bromo-4-nitrobenzaldehyde
Formule: C₇H₄BrNO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08753661
Numéro CAS: 5274-71-5