Imprimer
5-Iodo-2-nitroanisole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Iodo-2-methoxy-1-nitrobenzene, 5-Iodo-2-nitrophenyl methyl ether, 4-Iodo-2-methoxynitrobenzene
OR400064-1G OR400064-5G
APOSOR400064-1GEA 92.8 EUR
APOSOR400064-1G APOSOR400064-5G
5-Iodo-2-nitroanisole
5-Iodo-2-nitroanisole
Formule: C₇H₆INO₃
Point de fusion: 92 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18397934
Numéro CAS: 860585-81-5