Imprimer
2-Bromo-4-chlorobenzyl bromide 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR400062-25G OR400062-5G
APOSOR400062-25GEA 464 EUR
APOSOR400062-25G APOSOR400062-5G
2-Bromo-4-chlorobenzyl bromide 95%
2-Bromo-4-chlorobenzyl bromide
Formule: C₇H₅Br₂Cl
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12024978
Numéro CAS: 33924-45-7