Imprimer
4-Nitro-1,3-benzoxazole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR400059-1G OR400059-5G
APOSOR400059-1GEA 40.6 EUR
APOSOR400059-1G APOSOR400059-5G
4-Nitro-1,3-benzoxazole
4-Nitro-1,3-benzoxazole
Formule: C₇H₄N₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00965006
Numéro CAS: 163808-13-7