Imprimer
Methyl 3-bromo-2-hydroxybenzoate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR400052-1G OR400052-250MG
APOSOR400052-1GEA 0 EUR
APOSOR400052-1G APOSOR400052-250MG
Methyl 3-bromo-2-hydroxybenzoate
Methyl 3-bromo-2-hydroxybenzoate
Formule: C₈H₇BrO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10566798
Numéro CAS: 28165-45-9