Imprimer
2-Bromo-5-iodophenylacetic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR400042-1G OR400042-250MG
APOSOR400042-1GEA 806 EUR
APOSOR400042-1G APOSOR400042-250MG
2-Bromo-5-iodophenylacetic acid
2-Bromo-5-iodophenylacetic acid
Formule: C₈H₆BrIO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18391762
Numéro CAS: 1261680-97-0