3-Bromo-5-nitrophenylacetonitrile 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₈H₅BrN₂O₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD18392325 Numéro CAS: 875819-44-6 |