Imprimer
4-Methoxyisatoic anhydride 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR400017-1G OR400017-5G OR400017-10G
APOSOR400017-1GEA 95.7 EUR
APOSOR400017-1G APOSOR400017-5G APOSOR400017-10G
4-Methoxyisatoic anhydride 95%
4-Methoxyisatoic anhydride
Formule: C₉H₇NO₄
Poids moléculaire: 193.156 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06658459
Numéro CAS: 128076-63-1