Imprimer
6-Chloroisatoic anhydride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR400007-1G OR400007-5G OR400007-25G
APOSOR400007-1GEA 49.3 EUR
APOSOR400007-1G APOSOR400007-5G APOSOR400007-25G
6-Chloroisatoic anhydride
6-Chloroisatoic anhydride
Formule: C₈H₄ClNO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09032504
Numéro CAS: 20829-96-3