6-Bromoisatoic anhydride
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
5-Bromo-1H-benzo[d][1,3]oxazine-2,4-dione
Formule:
C₈H₄BrNO₃ Poids moléculaire: 242.026 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD15526667 Numéro CAS: 77603-45-3 |