Imprimer
2-Bromo-6-nitrophenylacetonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR399025-1G OR399025-250MG
APOSOR399025-1GEA 393 EUR
APOSOR399025-1G APOSOR399025-250MG
2-Bromo-6-nitrophenylacetonitrile
2-Bromo-6-nitrophenylacetonitrile
Formule: C₈H₅BrN₂O₂
Point de fusion: 61…62 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18392323
Numéro CAS: 105018-28-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III