5-Bromo-2-nitrophenylacetonitrile
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₈H₅BrN₂O₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD03206463 Numéro CAS: 125914-22-9 UN: 2811 ADR: 6.1,III |