Imprimer
4-Bromo-2-nitrophenylacetonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR399023-1G OR399023-250MG
APOSOR399023-1GEA 346 EUR
APOSOR399023-1G APOSOR399023-250MG
4-Bromo-2-nitrophenylacetonitrile
4-Bromo-2-nitrophenylacetonitrile
Formule: C₈H₅BrN₂O₂
Point de fusion: 57…59 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12963542
Numéro CAS: 105003-96-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III