Imprimer
3-Bromo-4-iodobenzoic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR399018-100G OR399018-25G OR399018-5G
APOSOR399018-100GEA 371 EUR
APOSOR399018-100G APOSOR399018-25G APOSOR399018-5G
3-Bromo-4-iodobenzoic acid
3-Bromo-4-iodobenzoic acid
Formule: C₇H₄BrIO₂
Point de fusion: 242…243 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06808825
Numéro CAS: 249647-25-4