Imprimer
3-Bromo-2-iodobenzoic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR399017-1G OR399017-25G OR399017-5G
APOSOR399017-1GEA 72.5 EUR
APOSOR399017-1G APOSOR399017-25G APOSOR399017-5G
3-Bromo-2-iodobenzoic acid
3-Bromo-2-iodobenzoic acid
Formule: C₇H₄BrIO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD15527220
Numéro CAS: 503821-94-1