3-Chloro-5-methoxyphenol
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₇H₇ClO₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002260 Numéro CAS: 65262-96-6 |