Imprimer
3-Bromo-2-chlorophenol 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR399003-100G OR399003-25G
APOSOR399003-100GEA 273 EUR
APOSOR399003-100G APOSOR399003-25G
3-Bromo-2-chlorophenol 98%
3-Bromo-2-chlorophenol
Formule: C₆H₄BrClO
Poids moléculaire: 207.452 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08166321
Numéro CAS: 863870-87-5