Imprimer
5,7-Dichloro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-Carboxy-5,7-dichloro-4-hydroxyquinoline, 5,7-Dichloro-4-hydroxy-1-azanaphthalene-3-carboxylic acid
OR3929-1G OR3929-5G
APOSOR3929-1GEA 87 EUR
APOSOR3929-1G APOSOR3929-5G
5,7-Dichloro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
5,7-Dichloro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₅Cl₂NO₃
Poids moléculaire: 258.058 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00219832
Numéro CAS: 171850-30-9