Imprimer
3-(Hydroxymethyl)-1-methyl-1H-indazole 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (1-Methyl-1H-indazol-3-yl)methanol
OR3815-1G OR3815-250MG
APOSOR3815-1GEA 102 EUR
APOSOR3815-1G APOSOR3815-250MG
3-(Hydroxymethyl)-1-methyl-1H-indazole 97%
3-(Hydroxymethyl)-1-methyl-1H-indazole
Formule: C₉H₁₀N₂O
Point d'ébullition: 128 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08060470
Numéro CAS: 1578-96-7