Imprimer

4-(2-Bromobenzyl)morpholine

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Attention

OR3761-250MG OR3761-1G
APOSOR3761-250MGEA 0 EUR
APOSOR3761-250MG APOSOR3761-1G
4-(2-Bromobenzyl)morpholine
4-(2-Bromobenzyl)morpholine
Formule: C₁₁H₁₄BrNO
Densité: 1,4 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00979294
Numéro CAS: 91130-51-7

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR