Imprimer
2-(Azetidin-3-ylidene)acetonitrile (hydrochloride) 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-(Azetidin-3-ylidene)acetonitrile hydrochloride
OR370116-1G OR370116-250MG OR370116-100MG
APOSOR370116-1GEA 224 EUR
APOSOR370116-1G APOSOR370116-250MG APOSOR370116-100MG
2-(Azetidin-3-ylidene)acetonitrile (hydrochloride) 97%
2-(Azetidin-3-ylidene)acetonitrile (hydrochloride)
Formule: C₅H₆N₂·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19227479
Numéro CAS: 1314910-43-4