Imprimer
(Z)-Isopropyl 3-iodoacrylate ≥98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR370092-1G OR370092-5G
APOSOR370092-1GEA 391 EUR
APOSOR370092-1G APOSOR370092-5G
(Z)-Isopropyl 3-iodoacrylate ≥98%
(Z)-Isopropyl 3-iodoacrylate
Formule: C₆H₉IO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD30537663
Numéro CAS: 1333154-26-9