N-(1H-Imidazol-2-ylmethyl)-4-chloroaniline ≥98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
N-((1H-Imidazol-2-yl)methyl)-4-chloroaniline
Formule:
C₁₀H₁₀ClN₃ Poids moléculaire: 207.659 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD08668354 Numéro CAS: 166096-16-8 |