Imprimer
3-Bromopyridine-4-thiol ≥98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR370085-1G OR370085-5G
APOSOR370085-1GEA 302 EUR
APOSOR370085-1G APOSOR370085-5G
3-Bromopyridine-4-thiol ≥98%
3-Bromopyridine-4-thiol
Formule: C₅H₄BrNS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28337455
Numéro CAS: 82264-72-0