Imprimer
1-(3,5-Dichloropyridin-4-yl)ethanol ≥98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR370074-100MG OR370074-1G
APOSOR370074-100MGEA 24.4 EUR
APOSOR370074-100MG APOSOR370074-1G
1-(3,5-Dichloropyridin-4-yl)ethanol ≥98%
1-(3,5-Dichloropyridin-4-yl)ethanol
Formule: C₇H₇Cl₂NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23163275
Numéro CAS: 1254473-66-9