Imprimer
2-Methyl-2-(4-vinylphenyl)propanoic acid ≥98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR370067-100MG OR370067-250MG
APOSOR370067-100MGEA 498 EUR
APOSOR370067-100MG APOSOR370067-250MG
2-Methyl-2-(4-vinylphenyl)propanoic acid ≥98%
2-Methyl-2-(4-vinylphenyl)propanoic acid
Formule: C₁₂H₁₄O₂
Poids moléculaire: 190.238 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD30377216
Numéro CAS: 1256584-72-1