Imprimer
3-Cyano-3-methylcyclohexanone ≥98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR370042-100MG OR370042-250MG
APOSOR370042-100MGEA 415 EUR
APOSOR370042-100MG APOSOR370042-250MG
3-Cyano-3-methylcyclohexanone ≥98%
3-Cyano-3-methylcyclohexanone
Formule: C₈H₁₁NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD24688472
Numéro CAS: 33235-14-2